5-(Chloracetyl)oxindol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-(Chloroacetyl)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one, 5-(2-Chloroacetyl)indolin-2-one
OR5624-1G
APOSOR5624-1GEA
21.9
EUR
APOSOR5624-1G
5-(Chloracetyl)oxindol 98%
5-(Chloracetyl)oxindol
Formel:
C₁₀H₈ClNO₂ Molecular Weight: 209,6300 g/mol Schmelzpunkt: 228…232 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04115734 CAS-Nummer: 65435-04-3 |