Tetrahydropyran-2-methanol 98%

Lieferant: Apollo Scientific

OR5628-5G OR5628-25G
APOSOR5628-5GEA 0 EUR
APOSOR5628-5G APOSOR5628-25G
Tetrahydropyran-2-methanol 98%
Tetrahydropyran-2-methanol
Formel: C₆H₁₂O₂
Siedepunkt: 186…189 °C
Dichte: 1,027 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >76 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006624
CAS-Nummer: 100-72-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR