4-(Cyanmethyl)tetrahydropyran 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR5629-1G
APOSOR5629-1GEA 54.4 EUR
APOSOR5629-1G
4-(Cyanmethyl)tetrahydropyran 95%
4-(Cyanmethyl)tetrahydropyran
Formel: C₇H₁₁NO
Siedepunkt: 83…85 °C/0,5mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04973733
CAS-Nummer: 850429-50-4