Cyclohexylhydrazine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR5641-1G
OR5641-25G
APOSOR5641-1GEA
0
EUR
APOSOR5641-1G
APOSOR5641-25G
Cyclohexylhydrazine hydrochloride
Cyclohexylhydrazine hydrochloride
Formel:
C₆H₁₄N₂ Schmelzpunkt: 110…114 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00060160 CAS-Nummer: 24214-73-1 UN: 3263 ADR: 8,II |