1-Benzhydryl-2-thiourea
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR5642-250MG
APOSOR5642-250MGEA
58
EUR
APOSOR5642-250MG
1-Benzhydryl-2-thiourea
1-Benzhydryl-2-thiourea
Formel:
C₁₄H₁₄N₂S Schmelzpunkt: 184 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00060461 CAS-Nummer: 92192-94-4 |