5-Methyl-2-thiophenboronsäure 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR5665-1G OR5665-5G OR5665-25G
APOSOR5665-1GEA 21.9 EUR
APOSOR5665-1G APOSOR5665-5G APOSOR5665-25G
5-Methyl-2-thiophenboronsäure 97%
5-Methyl-2-thiopheneboronic acid
Formel: C₅H₇BO₂S
Schmelzpunkt: 160…165 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD01318166
CAS-Nummer: 162607-20-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR