1,5-Dimethyl-1H-indole-2-carbaldehyde 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR5667-250MG
APOSOR5667-250MGEA
127
EUR
APOSOR5667-250MG
1,5-Dimethyl-1H-indole-2-carbaldehyde 95+%
1,5-Dimethyl-1H-indole-2-carbaldehyde
Formel:
C₁₁H₁₁NO Molecular Weight: 173,22 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06800611 CAS-Nummer: 883526-76-9 |