4-Methyl-3-nitrobenzaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR5672-1G
APOSOR5672-1GEA 21.9 EUR
APOSOR5672-1G
4-Methyl-3-nitrobenzaldehyd 98%
4-Methyl-3-nitrobenzaldehyde
Formel: C₈H₇NO₃
Molecular Weight: 165.15 g/mol
Schmelzpunkt: 44…49 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00017011
CAS-Nummer: 31680-07-6
EINECS: 250-760-4