1-Pyridin-4-yl-N-(pyridin-4-ylmethyl)methanamine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Bis(pyridin-4-ylmethyl)amine
OR5676-250MG
APOSOR5676-250MGEA
125
EUR
APOSOR5676-250MG
1-Pyridin-4-yl-N-(pyridin-4-ylmethyl)methanamine 95+%
1-Pyridin-4-yl-N-(pyridin-4-ylmethyl)methanamine
Formel:
C₁₂H₁₃N₃ Molecular Weight: 199,26 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00868302 CAS-Nummer: 1539-39-5 |