3-Acetylphenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(3-Acetylphenyl)metaborsäure, Dihydroxy(3-acetylphenyl)boran, 3-Acetylbenzolboronsäure
OR5678-100G
OR5678-25G
OR5678-5G
APOSOR5678-100GEA
232
EUR
APOSOR5678-100G
APOSOR5678-25G
APOSOR5678-5G
3-Acetylphenylboronsäure
3-Acetylphenylboronsäure
Formel:
C₈H₉BO₃ Molecular Weight: 163.97 Schmelzpunkt: 204…208 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD01074678 CAS-Nummer: 204841-19-0 |