3-Pyrazol-1-ylbenzylamine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
(3-(1H-Pyrazol-1-yl)phenyl)methanamine, [3-(1H-Pyrazol-1-yl)phenyl]methylamine
OR5680-1G
APOSOR5680-1GEA
91.5
EUR
APOSOR5680-1G
3-Pyrazol-1-ylbenzylamine 98%
3-Pyrazol-1-ylbenzylamine
Formel:
C₁₀H₁₁N₃ Molecular Weight: 173,22 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03449005 CAS-Nummer: 687635-04-7 UN: 3259 ADR: 8,III |