4-Brom-N-methylbenzolsulfonamid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR5691-1G
APOSOR5691-1GEA
21.9
EUR
APOSOR5691-1G
4-Brom-N-methylbenzolsulfonamid 98%
4-Brom-N-methylbenzolsulfonamid
Formel:
C₇H₈BrNO₂S Molecular Weight: 250,1100 g/mol Schmelzpunkt: 70…72 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00993162 CAS-Nummer: 703-12-8 |