N-(2-Aminoethyl)-4-brombenzolsulfonamid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR5696-1G
APOSOR5696-1GEA
241
EUR
APOSOR5696-1G
N-(2-Aminoethyl)-4-brombenzolsulfonamid 98%
N-(2-Aminoethyl)-4-brombenzolsulfonamid
Formel:
C₈H₁₁BrN₂O₂S Schmelzpunkt: 112…114 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06659916 CAS-Nummer: 90002-56-5 |