4-Brom-N-tert-butylbenzolsulfonamid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR5702-5G
APOSOR5702-5GEA
294
EUR
APOSOR5702-5G
4-Brom-N-tert-butylbenzolsulfonamid 98%
4-Brom-N-tert-butylbenzolsulfonamid
Formel:
C₁₀H₁₄BrNO₂S Schmelzpunkt: 112…114 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00458267 CAS-Nummer: 93281-65-3 |