4,5-Dibrom-o-xylol 98+%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 1,2-Dibrom-4,5-dimethylbenzol, 4,5-Dibrom-1,2-dimethylbenzol

OR5708-100G
APOSOR5708-100GEA 157 EUR
APOSOR5708-100G
4,5-Dibrom-o-xylol 98+%
4,5-Dibrom-o-xylol
Formel: C₈H₈Br₂
Siedepunkt: 278 °C
Schmelzpunkt: 85…87 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00082743
CAS-Nummer: 24932-48-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR