4-Benzyloxy-1-tert-butoxycarbonylindole-2-boronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR5711-1G
APOSOR5711-1GEA
125
EUR
APOSOR5711-1G
4-Benzyloxy-1-tert-butoxycarbonylindole-2-boronic acid 98%
4-Benzyloxy-1-tert-butoxycarbonylindole-2-boronic acid
Formel:
C₂₀H₂₂BNO₅ Schmelzpunkt: 102…104 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD04973739 CAS-Nummer: 850568-52-4 |