3-((4,5-Dihydrothiazol-2-yl)carbamoyl)phenylboronsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(3-((4,5-Dihydrothiazol-2-yl)carbamoyl)phenyl)boronic acid
OR5717-1G
OR5717-5G
APOSOR5717-1GEA
201
EUR
APOSOR5717-1G
APOSOR5717-5G
3-((4,5-Dihydrothiazol-2-yl)carbamoyl)phenylboronsäure 97%
3-((4,5-Dihydrothiazol-2-yl)carbamoyl)phenylboronsäure
Formel:
C₁₀H₁₁BN₂O₃S Schmelzpunkt: 204…240 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07363799 CAS-Nummer: 871333-06-1 |