3-(1,2,4-Triazol-3-yl)carbamoyl)phenylboronsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR5719-1G OR5719-250MG
APOSOR5719-1GEA 244 EUR
APOSOR5719-1G APOSOR5719-250MG
3-(1,2,4-Triazol-3-yl)carbamoyl)phenylboronsäure 95%
3-(1,2,4-Triazol-3-yl)carbamoyl)phenylboronsäure
Formel: C₉H₉BN₄O₃
Schmelzpunkt: 230…236 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD07363798
CAS-Nummer: 871333-05-0