3-(2-Naphthyl)-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR5742-1G
APOSOR5742-1GEA 219 EUR
APOSOR5742-1G
3-(2-Naphthyl)-1H-pyrazole
3-(2-Naphthyl)-1H-pyrazole
Formel: C₁₃H₁₀N₂
Molecular Weight: 194,24 g/mol
Schmelzpunkt: 158…159 °C
Dichte: 1,302 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01569444
CAS-Nummer: 150433-20-8