1-Benzyl-5-methyl-1H-1,2,3-triazole-4-carbonylchloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR5756-1G
APOSOR5756-1GEA 49.3 EUR
APOSOR5756-1G
1-Benzyl-5-methyl-1H-1,2,3-triazole-4-carbonylchloride 97%
1-Benzyl-5-methyl-1H-1,2,3-triazole-4-carbonylchloride
Formel: C₁₁H₁₀ClN₃O
Molecular Weight: 235,67 g/mol
Schmelzpunkt: 94…95 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD07780129
CAS-Nummer: 664351-09-1
UN: 3261
ADR: 8,III