4,4-Dimethylcyclohexa-1,5-dienylboronsäure Mononatriumsalz 96%

Lieferant: Apollo Scientific

Synonyme: 4,4-Dimethylcyclohexa-1,5-diene-1-boronic acid monosodium salt

OR5762-500MG OR5762-250MG
APOSOR5762-500MGEA 0 EUR
APOSOR5762-500MG APOSOR5762-250MG
4,4-Dimethylcyclohexa-1,5-dienylboronsäure Mononatriumsalz 96%
4,4-Dimethylcyclohexa-1,5-dienylboronsäure Mononatriumsalz
Formel: C₈H₁₂BNaO₂
Schmelzpunkt: 300…302 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD07363759
CAS-Nummer: 871329-70-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR