4,5-Dibromo-1H-pyrrole-2-carboxaldehyde 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR5763-1G
APOSOR5763-1GEA 309 EUR
APOSOR5763-1G
4,5-Dibromo-1H-pyrrole-2-carboxaldehyde 98%
4,5-Dibromo-1H-pyrrole-2-carboxaldehyde
Formel: C₅H₃Br₂NO
Schmelzpunkt: 154…158 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD07363813
CAS-Nummer: 932-82-1