3-Chloro-4-(N-isopropylcarbamoyl)benzeneboronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR5776-1G
APOSOR5776-1GEA
277
EUR
APOSOR5776-1G
3-Chloro-4-(N-isopropylcarbamoyl)benzeneboronic acid 98%
3-Chloro-4-(N-isopropylcarbamoyl)benzeneboronic acid
Formel:
C₁₀H₁₃BClNO₃ Molecular Weight: 241,479 g/mol Schmelzpunkt: 184…190 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD07363768 CAS-Nummer: 850589-41-2 |