Tetrachlorterephthalsäure

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR5794-10G OR5794-1G OR5794-5G OR5794-25G
APOSOR5794-10GEA 393 EUR
APOSOR5794-10G APOSOR5794-1G APOSOR5794-5G APOSOR5794-25G
Tetrachlorterephthalsäure
Tetrachlorterephthalsäure
Formel: C₈H₂Cl₄O₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 2136-79-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR