4-Amino-3-hydroxypyridine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR5796-250MG OR5796-1G
APOSOR5796-250MGEA 87 EUR
APOSOR5796-250MG APOSOR5796-1G
4-Amino-3-hydroxypyridine hydrochloride
Formel: C₅H₆N₂O·ClH
Schmelzpunkt: 222…223 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08729308
CAS-Nummer: 1206679-69-7