Isochinolin-1-carbonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Isoquinolinecarbonitrile
OR5801-1G
APOSOR5801-1GEA
43.5
EUR
APOSOR5801-1G
Isochinolin-1-carbonitril 98%
Isochinolin-1-carbonitril
Formel:
C₁₀H₆N₂ Molecular Weight: 154,17 g/mol Schmelzpunkt: 81…83 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00134166 CAS-Nummer: 1198-30-7 |