3-Chlor-4-(1-pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-Chloro-4-(1-pyrrolidinylcarbonyl)benzeneboronic acid, 3-Chloro-4-(pyrrolidinyl-1-carbonyl)phenylboronic acid
OR5813-1G
APOSOR5813-1GEA
302
EUR
APOSOR5813-1G
3-Chlor-4-(1-pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronsäure 95%
3-Chlor-4-(1-pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronsäure
Formel:
C₁₁H₁₃BClNO₃ Schmelzpunkt: 152…155 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07363776 CAS-Nummer: 850589-51-4 |