3-Chlor-4-(piperidin-1-carbonyl)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-Chloro-4-(1-piperidinylcarbonyl)benzeneboronic acid, (3-Chloro-4-(piperidine-1-carbonyl)phenyl)boronic acid
OR5815-1G
APOSOR5815-1GEA
302
EUR
APOSOR5815-1G
3-Chlor-4-(piperidin-1-carbonyl)phenylboronsäure 98%
3-Chlor-4-(piperidin-1-carbonyl)phenylboronsäure
Formel:
C₁₂H₁₅BClNO₃ Molecular Weight: 267,52 g/mol Schmelzpunkt: 160…163 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07363775 CAS-Nummer: 850589-50-3 |