2-Amino-4-methyl-3-nitropyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-Methyl-3-nitropyridin-2-amin, 4-Methyl-3-nitro-2-pyridylamin, 2-Amino-3-nitro-4-picolin
OR5821-100G
APOSOR5821-100GEA 81.2 EUR
APOSOR5821-100G
2-Amino-4-methyl-3-nitropyridin 98%
2-Amino-4-methyl-3-nitropyridin
Formel: C₆H₇N₃O₂
Molecular Weight: 153,14 g/mol
Schmelzpunkt: 136…140 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006315
CAS-Nummer: 6635-86-5