2,5-Dimethoxyphenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (2,5-Dimethoxyphenyl)metaborsäure, 2,5-Dimethoxybenzolboronsäure, Dihydroxy(2,5-dimethoxyphenyl)boran
OR5823-100G
APOSOR5823-100GEA 197 EUR
APOSOR5823-100G
2,5-Dimethoxyphenylboronsäure
2,5-Dimethoxyphenylboronsäure
Formel: C₈H₁₁BO₄
Molecular Weight: 181.98 g/mol
Schmelzpunkt: 95…98 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD01318181
CAS-Nummer: 107099-99-0