3-Amino-2-methoxypyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR5833-5G OR5833-1G OR5833-25G
APOSOR5833-5GEA 24.8 EUR
APOSOR5833-5G APOSOR5833-1G APOSOR5833-25G
3-Amino-2-methoxypyridin 98%
3-Amino-2-methoxypyridine
Formel: C₆H₈N₂O
Schmelzpunkt: 67…68 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00833386
CAS-Nummer: 20265-38-7