L-Phenylalaninol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (S)-(-)-2-Amino-3-phenyl-1-propanol, (S)-(-)-2-Amino-3-phenylpropan-1-ol, L(-)-2-Amino-3-phenylpropan-1-ol, (S)-(-)-Phenylalaninol, L(-)-Phenylalaninol
OR5852-100G
APOSOR5852-100GEA 36.4 EUR
APOSOR5852-100G
L-Phenylalaninol 97%
L-Phenylalaninol
Formel: C₉H₁₃NO
Molecular Weight: 151,21 g/mol
Schmelzpunkt: 92…94 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004732
CAS-Nummer: 3182-95-4
UN: 3259
ADR: 8,III