(1S,2S)-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)-1,3-propandiol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
L-(+)-threo-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)-1,3-propanediol, (1S,2S)-(+)-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)-1,3-propanediol
OR5869-500G
APOSOR5869-500GEA
102
EUR
APOSOR5869-500G
(1S,2S)-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)-1,3-propandiol 98%
(1S,2S)-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)propane-1,3-diol
Formel:
C₉H₁₂N₂O₄ Molecular Weight: 212.2026 g/mol Schmelzpunkt: 163…166 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007359 CAS-Nummer: 2964-48-9 |