(R)-(-)-2-Amino-1-butanol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: L(-)-2-Amino-1-butanol

OR5871-100G OR5871-25G OR5871-5G
APOSOR5871-100GEA 198 EUR
APOSOR5871-100G APOSOR5871-25G APOSOR5871-5G
(R)-(-)-2-Amino-1-butanol 98%
(R)-(-)-2-Amino-1-butanol
Formel: C₄H₁₁NO
Molecular Weight: 89.14 g/mol
Siedepunkt: 172…174 °C
Schmelzpunkt: –2 °C
Dichte: 0.943 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 95 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064419
CAS-Nummer: 5856-63-3
EINECS: 227-476-4
UN: 2735
ADR: 8 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR