3-Indolcarbonsäure 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 1H-Indole-3-carboxylic acid

OR5873-100G OR5873-25G OR5873-500G
APOSOR5873-100GEA 37.7 EUR
APOSOR5873-100G APOSOR5873-25G APOSOR5873-500G
3-Indolcarbonsäure 98%
3-Indolcarbonsäure
Formel: C₉H₇NO₂
Schmelzpunkt: 232…239 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00005624
CAS-Nummer: 771-50-6
EINECS: 212-231-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR