(S)-(+)-2-Methylpiperazin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR5877-10G
APOSOR5877-10GEA
21.9
EUR
APOSOR5877-10G
(S)-(+)-2-Methylpiperazin 97%
(S)-(+)-2-Methylpiperazin
Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.
Formel:
C₅H₁₂N₂ Schmelzpunkt: 89…91 °C Flammpunkt: 65 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00171452 CAS-Nummer: 74879-18-8 UN: 1325 ADR: 4.1,III |