7-Hydroxy-4-(pyridin-3-yl)coumarin 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR5886-1G
APOSOR5886-1GEA 63.8 EUR
APOSOR5886-1G
7-Hydroxy-4-(pyridin-3-yl)coumarin 95+%
7-Hydroxy-4-(pyridin-3-yl)coumarin
Formel: C₁₄H₉NO₃
Schmelzpunkt: >230 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01941325
CAS-Nummer: 109512-76-7