3-(Dimethylamino)piperidine 98+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR5899-1G OR5899-250MG OR5899-5G OR5899-100MG
APOSOR5899-1GEA 0 EUR
APOSOR5899-1G APOSOR5899-250MG APOSOR5899-5G APOSOR5899-100MG
3-(Dimethylamino)piperidine 98+%
3-(Dimethylamino)piperidine
Formel: C₇H₁₆N₂
Siedepunkt: 58 °C (6,75 mm Hg)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06796405
CAS-Nummer: 50534-49-1