(+/-)-3-(Boc-aminomethyl)piperidine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR5910-5G OR5910-1G OR5910-25G
APOSOR5910-5GEA 49.3 EUR
APOSOR5910-5G APOSOR5910-1G APOSOR5910-25G
(+/-)-3-(Boc-aminomethyl)piperidine 97%
(+/-)-3-(Boc-aminomethyl)piperidine
Formel: C₁₁H₂₂N₂O₂
Schmelzpunkt: 60…70 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD01632454
CAS-Nummer: 142643-29-6
UN: 3259
ADR: 8,II