2-Brom-m-xylol

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 2-Bromo-1,3-dimethylbenzene, 2,6-Dimethylbromobenzene

OR5930-100G OR5930-50G OR5930-25G OR5930-500G
APOSOR5930-100GEA 42.2 EUR
APOSOR5930-100G APOSOR5930-50G APOSOR5930-25G APOSOR5930-500G
2-Brom-m-xylol
2-Brom-m-xylol
Formel: C₈H₉Br
Molecular Weight: 185.06 g/mol
Siedepunkt: 205…206 °C
Schmelzpunkt: –10 °C
Dichte: 1.389 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 73 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000075
CAS-Nummer: 576-22-7
EINECS: 209-397-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR