2-(3-Bromphenyl)-5-propyl-1,3,4-oxadiazol
Lieferant: Apollo Scientific
OR59323-1G
APOSOR59323-1GEA 205 EUR
APOSOR59323-1G
2-(3-Bromphenyl)-5-propyl-1,3,4-oxadiazol
2-(3-Bromophenyl)-5-propyl-1,3,4-oxadiazole
Formel: C₁₁H₁₁BrN₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09878393
CAS-Nummer: 957065-95-1