7-Chlor-4-hydroxy-8-methylchinolin-3-carbonsäureethylester
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Ethyl 7-chloro-4-hydroxy-8-methylquinoline-3-carboxylate
OR59329-1G
APOSOR59329-1GEA
125
EUR
APOSOR59329-1G
7-Chlor-4-hydroxy-8-methylchinolin-3-carbonsäureethylester
7-Chlor-4-hydroxy-8-methylchinolin-3-carbonsäureethylester
Formel:
C₁₃H₁₂ClNO₃ Molecular Weight: 265,6923 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00173377 CAS-Nummer: 5350-94-7 |