2-(3-Bromphenyl)-5-butyl-1,3,4-oxadiazol
Lieferant: Apollo Scientific
OR59331-1G
APOSOR59331-1GEA
205
EUR
APOSOR59331-1G
2-(3-Bromphenyl)-5-butyl-1,3,4-oxadiazol
2-(3-Bromophenyl)-5-butyl-1,3,4-oxadiazole
Formel:
C₁₂H₁₃BrN₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09878392 CAS-Nummer: 957065-94-0 |