Ethyl 5-chloro-1,4-dihydro-8-methyl-4-oxoquinoline-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Ethyl 5-chloro-4-hydroxy-8-methylquinoline-3-carboxylate
OR59338-1G
APOSOR59338-1GEA 176 EUR
APOSOR59338-1G
Ethyl 5-chloro-1,4-dihydro-8-methyl-4-oxoquinoline-3-carboxylate
Ethyl 5-chloro-1,4-dihydro-8-methyl-4-oxoquinoline-3-carboxylate
Formel: C₁₃H₁₂ClNO₃
Molecular Weight: 265,692 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06009651
CAS-Nummer: 351893-52-2