2-Chlor-6-(methylamino)pyrazin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Chloro-N-methylpyrazin-2-amine
OR59340-500MG
APOSOR59340-500MGEA
14.7
EUR
APOSOR59340-500MG
2-Chlor-6-(methylamino)pyrazin
2-Chloro-6-(methylamino)pyrazine
Formel:
C₅H₆ClN₃ Molecular Weight: 143,5700 g/mol Schmelzpunkt: 80…83 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09878383 CAS-Nummer: 848366-38-1 |