4-Thiazolcarbamid

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR59344-1G
APOSOR59344-1GEA 176 EUR
APOSOR59344-1G
4-Thiazolcarbamid
4-Thiazolcarbamid
Formel: C₄H₄N₂OS
Schmelzpunkt: 150…153 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
CAS-Nummer: 3575-09-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR