4-Brom-N-(4-methoxybenzyl)benzolsulfonamid
Lieferant: Apollo Scientific
OR59350-1G
APOSOR59350-1GEA 161 EUR
APOSOR59350-1G
4-Brom-N-(4-methoxybenzyl)benzolsulfonamid
4-Brom-N-(4-methoxybenzyl)benzolsulfonamid
Formel: C₁₄H₁₄BrNO₃S
Molecular Weight: 356,2349 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01359619
CAS-Nummer: 329939-43-7