4-(2-Methoxy-2-oxoethoxy)benzeneboronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(4-(2-Methoxy-2-oxoethoxy)phenyl)boronic acid, Methyl 2-(4-boronophenoxy)acetate
OR59353-1G
APOSOR59353-1GEA
199
EUR
APOSOR59353-1G
4-(2-Methoxy-2-oxoethoxy)benzeneboronic acid
4-(2-Methoxy-2-oxoethoxy)benzeneboronic acid
Formel:
C₉H₁₁BO₅ Molecular Weight: 209.992 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09878347 CAS-Nummer: 957063-00-2 |