3',5'-Dibromacetanilid
Lieferant: Apollo Scientific
OR59355-1G
APOSOR59355-1GEA
176
EUR
APOSOR59355-1G
3',5'-Dibromacetanilid
3',5'-Dibromacetanilid
Formel:
C₈H₇Br₂NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09878317 CAS-Nummer: 119430-40-9 |