4-Brom-N-(4-methoxybenzyl)-2-nitroanilin
Lieferant: Apollo Scientific
OR59357-1G
APOSOR59357-1GEA
102
EUR
APOSOR59357-1G
4-Brom-N-(4-methoxybenzyl)-2-nitroanilin
4-Brom-N-(4-methoxybenzyl)-2-nitroanilin
Formel:
C₁₄H₁₃BrN₂O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09878316 CAS-Nummer: 957062-86-1 |